Läs mer
Ethyl R-2-Acetylthio-3-phenylpropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl R-2-Acetylthio-3-phenylpropionate |
| CAS | 404582-98-5 |
| Molekylformel | C13 H16 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3S/c1-3-16-13(15)12(17-10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)SC(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-2-acetylsulfanyl-3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.33 |
| Formel vikt | 252.082 |