Läs mer
Etyl (R)-3-hydroxybutyrat, 98 %
Produktkod. 10397701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397701 1 g Glasflaska 1g
10441392 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345760010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24915-95-5
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00075386
InChI-nyckel OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
IUPAC-namn etyl-(3R)-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Namnnotering 98%
Färg Färglös
Densitet 1.0170g/mL, 1.017
Kokpunkt 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brytningsindex 1.4195 to 1.4215
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Specifik rotation -45.5
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.