Läs mer
Etyl (R)-(+)-4-klor-3-hydroxybutyrat, 97 %, ee 96 %
Produktkod. 11389395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389395 5 g 5g
11379395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18553.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 90866-33-4 | C6H11ClO3 | 166,601 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90866-33-4
Molekylformel C6H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 166.601
MDL-nummer MFCD00211242
InChI-nyckel ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutanoate, r-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-hydroxy-, ethyl ester, 3r
PubChem CID 2734445
IUPAC-namn etyl-(3R)-4-klor-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(CCl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.19
Kokpunkt 93 °C till 95 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Anteckningar om analysprocent ee 96 %
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
Optisk rotation +14° (Snyggt)
Formel vikt 166.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.