Läs mer
Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11935621 1 g Glass bottle 1g
11955621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348890010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 141942-85-0
Molekylformel C7H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00270839
InChI-nyckel LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC-namn ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
LEDER CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1140g/mL, 1.114
Kokpunkt 270.0°C
Flampunkt >190°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NCCH2CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brytningsindex 1.4460 to 1.4500
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -4.8° to -5.2° (20°C, 589nm) (neat)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 157.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.