Läs mer
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate, 98%
Produktkod. 11329725
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329725 25 g 25g
11319725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19771.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 141942-85-0 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141942-85-0
Molekylformel C7H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00270839
InChI-nyckel LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC-namn etyl-(3R)-4-cyano-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.114
Kokpunkt 270°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 25 g
Beilstein 5328715
Optisk rotation −4.5° (Neat)
Formel vikt 157.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.