Läs mer
Etyl (R)-nipekotat L-tartrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492668 25 g 25g
15472668 1 g 1g
15482668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56226.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 167392-57-6 | Molekylformel: C12H21NO8 | Molekylvikt: 307,299 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 167392-57-6
Molekylformel C12H21NO8
Molekylvikt (g/mol) 307.299
MDL-nummer MFCD00799538
InChI-nyckel HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Synonym s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 53249980
IUPAC-namn (3S)-2,3-dihydroxibutandisyra;etyl-(3R)-piperidin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Smältpunkt 157 °C till 159 °C
Kvantitet 25 g
Optisk rotation +10° (c=5 i vatten)
Formel vikt 307.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.