Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Etylröd
Produktkod. 11433937
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433937 10 g 10g
11443937 50 g 50g
11458287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433937 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18367.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76058-33-8 | C17H18N3O2 | 296,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76058-33-8
Molekylformel C17H18N3O2
Molekylvikt (g/mol) 296.35
MDL-nummer MFCD00002427
InChI-nyckel HBRCDTRQDHMTDA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-(4-Diethylaminophenylazo)benzoic acid
PubChem CID 54832
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Red
Smältpunkt ∼135 °C (dekomposition)
Beilstein 3366056
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 2-[[4-(dietylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
Formel vikt 297.36
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.