Läs mer
Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453216
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453216 1 g 1g
15463216 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57213.03
Request Bulk or Custom Format
1-Boc-4-oxopiperidin-2-karboxylat deltar i en-kärl in situ-bildning och reaktion av trimetyl (triklormetyl) silan som finner tillämpning i syntesen av 2, 2, 2-triklormetylkarbinoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Boc-4-oxopiperidin-2-karboxylat deltar
i en-kärl in situ-bildning och reaktion av trimetyl (triklormetyl) silan som finner tillämpning i syntesen av 2, 2, 2-triklormetylkarbinoler.
Anmärkningar
Förvaras på en sval, ventilerad plats. Undvik starkt oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180854-44-8
Molekylformel C13H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 271.313
MDL-nummer MFCD15071881
InChI-nyckel YAVQLRUBKDCOCI-JTQLQIEISA-N
Synonym ethyl s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, s-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s-n-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-2-pipecolate, o1-tert-butyl o2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester
PubChem CID 11369276
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-2-O-etyl-(2S)-4-oxopiperidin-1,2-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Densitet 1.079
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −20° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 271.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.