Läs mer
Ethyl (S)-2-(Benzyloxy)propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (S)-2-(Benzyloxy)propionate |
| CAS | 54783-72-1 |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (2S)-, Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (S)-, Ethyl (2S)-2-(phenylmethoxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(phenylmethoxy)propanoate, (S)-2-Benzyloxypropionic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, Ethyl (S)-2-benzyloxypropionate, Ethyl (S)-2-(benzyloxy)propionate, Ethyl (2S)-2-(benzyloxy)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-3-14-12(13)10(2)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](C)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-phenylmethoxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.1099 |