Läs mer
Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10396841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396841 10 mL Glasflaska 10ml
10205581 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396841 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 331730100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41918-08-5
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD01632590
InChI-nyckel WHRLOJCOIKOQGL-YFKPBYRVSA-N
Synonym ethyl 2s-2-methoxypropanoate, s-ethyl 2-methoxypropanoate, ethyl s-2-methoxypropanoate, ethyl s---2-methoxypropionate, 2-methoxypropionic acid ethyl ester, s, ?-2-methoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid,2-methoxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 5702567
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-metoxipropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate
Färg Färglös till gul
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OCH3)COOCH2CH3
Brytningsindex 1.3970 to 1.3990
Kvantitet 10 mL
Beilstein 03, III, 446
Specifikt rotationsförhållande − 89.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 89.00
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.