Läs mer
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate |
| CAS | 56816-01-4 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.0100g/mL, 1.01 |
| Kokpunkt | 180°C to 182°C |
| Flampunkt | 64°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| Visa mer |