Läs mer
Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 98%
Produktkod. 11309405
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11309405
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18554.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86728-85-0 | C6H11ClO3 | 166.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86728-85-0
Molekylformel C6H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 166.60
MDL-nummer MFCD00211241
InChI-nyckel ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Synonym ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
PubChem CID 7019277
IUPAC-namn etyl-(3S)-4-klor-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.19
Kokpunkt 93°C to 95°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
Optisk rotation −14° (Neat)
Formel vikt 166.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.