Läs mer
Etyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxibutyrat, 97 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339126
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339126 5 g 5g
11349126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20259.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312745-91-8 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och
färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312745-91-8
Molekylformel C7H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00672878
InChI-nyckel LOQFROBMBSKWQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl s-4-cyano-3-hydroxybutyrate, s-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-cyano-3-hydroxybutanoate, s-ethyl-4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl s-+-4-cyano-3-hydroxybutyrate, butanoic acid, 4-cyano-3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, 4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, pubchem21112
PubChem CID 7020868
IUPAC-namn etyl-(3S)-4-cyano-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.114
Kokpunkt 270°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 98 %
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Optisk rotation +5° (Neat)
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.