Läs mer
Etyl S-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, TRC
Produktkod. 30376175
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30376175 25 g
1 options
Produktkod. 30376175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE90792025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Molekylformel C7 H11 N O3
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
IUPAC-namn etyl (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 157.17
Formel vikt 157.0739