Läs mer
Etyl S-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate |
| CAS | 312745-91-8 |
| Molekylformel | C7 H11 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N |
| IUPAC-namn | etyl (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vikt | 157.0739 |