Läs mer
Ethyl-S-(+)-Clopidogrel Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-S-(+)-Clopidogrel Sulfate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO2S.H2O4S/c1-2-21-17(20)16(13-5-3-4-6-14(13)18)19-9-7-15-12(11-19)8-10-22-15;1-5(2,3)4/h3-6,8,10,16H,2,7,9,11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t16-;/m0./s1 |