Läs mer
Etylsalicylat, 99 %
Produktkod. 11449332
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449332 100 g 100g
11459332 500 g 500g
11431870 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449332 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10101.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-61-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002215
InChI-nyckel GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC-namn etyl-2-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl salicylate
Smältpunkt 1°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 232°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 100 g
Beilstein 907659
Merck Index 14,3850
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.