Läs mer
Etylsalicylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10329393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10329393 25 g Glasflaska 25g
10097691 5 g Glasflaska 5g
10428680 250 g Glasflaska 250g
10041840 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10329393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150490250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-61-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00002215
InChI-nyckel GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC-namn etyl-2-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl salicylate
Namnnotering 99+%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Smältpunkt 2.0°C to 3.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1280g/mL, 1.128
Kokpunkt 234.0°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brytningsindex 1.5210 to 1.5250
Kvantitet 25 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.