Läs mer
Etylsalicylat, Mikromol™
Produktkod. 17971696
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17971696 100 mg
1 options
Produktkod. 17971696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.16
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid ethyl ester
CAS 118-61-6
Analyt- eller komponentnamn Salicylic acid ethyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Methyl Salicylate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn etyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 166,063 g/mol