Läs mer
Etylsalicylat, TRC
Produktkod. 30371794
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371794 25 g
30386961 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30371794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91878325G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-61-6
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Salicylic acid-ethyl ester
IUPAC-namn etyl 2-hydroxybenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid ethyl ester
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Formel vikt 166.063