Läs mer
Ethyl sorbate, 96%
Produktkod. 11440283
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440283 500 g 500g
11420283 25 g 25g
11430283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11431.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-84-1 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Tillsatsen av klor och brom till etylsorbat (la) gav 1, 2- och 1, a-dihaloprodukter härledda från angrepp av halogenen. Klorering av la under joniska betingelser fortskrider genom en tätt bryggad kloriumjonmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tillsatsen av klor och brom till etylsorbat (la) gav 1, 2- och 1, a-dihaloprodukter härledda från angrepp av halogenen. Klorering av la under joniska betingelser fortskrider genom en tätt bryggad kloriumjonmellanprodukt.
Löslighet Lösligt i alkohol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-84-1
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00009296
InChI-nyckel OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Synonym ethyl sorbate, ethyl 2,4-hexadienoate, ethyl hexa-2,4-dienoate, sorbic acid, ethyl ester, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, ethyl 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, ethyl e,e-2,4-hexadienoate, unii-hsr16usg4d, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, 2e,4e, fema no. 2459
PubChem CID 1550470
IUPAC-namn etyl-(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
LEDER CCOC(=O)\C=C\C=C\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl sorbate
Densitet 0.948
Kokpunkt 195°C to 196°C
Flampunkt 69°C (156°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 500 g
Beilstein 1362941
Löslighetsinformation Soluble in alcohol.
Formel vikt 140.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.