Läs mer
Ethyl stearate, 97%
Produktkod. 10378150 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378150 25 g Glasflaska 25g
10092620 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10378150 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207480250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-61-5
Molekylformel C20H40O2
Molekylvikt (g/mol) 312.52
MDL-nummer MFCD00009006
InChI-nyckel MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
IUPAC-namn etyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl stearate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 30°C to 39°C
Färg Vitt
Kokpunkt 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)16CO2C2H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 379
Merck Index 15, 8930
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Formel vikt 312.52
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.