Läs mer
Etylsuccinylklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10489670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10489670 25 g Glasflaska 25g
10772611 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10489670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184090250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14794-31-1
Molekylformel C6H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 164.59
MDL-nummer MFCD00000751
InChI-nyckel IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC-namn etyl-4-klor-4-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl succinyl chloride
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1575g/mL, 1.1575
Kokpunkt 88.0°C to 90.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCOCH2CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4350 to 1.4390
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 613
Formel vikt 164.59
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl succinyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.