Läs mer
Etylsulfatnatriumsalt, LoGiCal
Produktkod. 30459525
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459525 10 mg
1 options
Produktkod. 30459525 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0397.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H5 O4 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Etylsulfat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 147,9806 g/mol