Läs mer
Ethyl tert-butylacetate, 98%
Produktkod. 11327505
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327505 5 g 5g
11337505 25 g 25g
11347505 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5340-78-3 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5340-78-3
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.214
MDL-nummer MFCD00026911
InChI-nyckel JWMNHAMYTBAUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tert-butylacetate, ethyl 3,3-dimethylbutyrate, t-c4h9ch2c o och2ch3, 3,3-dimethylbutyric acid ethyl ester, jwmnhamytbaupi-uhfffaoysa, tert-butylacetic acid ethyl ester, tert-butylacetic ethyl ester, butanoic acid, 3,3-dimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 79284
IUPAC-namn etyl-3,3-dimetylbutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl tert-butylacetate
Densitet 0.86
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Brytningsindex 1.4035
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1749778
Formel vikt 144.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.