Läs mer
Ethyl [(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl [(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]acetate |
| CAS | 67226-78-2 |
| Molekylformel | C10 H22 O3 Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O3Si/c1-7-12-9(11)8-13-14(5,6)10(2,3)4/h7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.37 |
| Formel vikt | 218.1338 |