Läs mer
Etyltetradekanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484753
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484753 100 mL 100ml
11494753 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11646.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
En märkt komponent från eterisk olja av naturlig hagtornsparfym. Används också ofta i kosmetika, tvål och smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
En märkt komponent från eterisk olja av naturlig hagtornsparfym. Används också ofta i kosmetika, tvål och smakämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-06-1
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00008984
InChI-nyckel MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC-namn etyltetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl tetradecanoate
Smältpunkt 12°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 295°C
Flampunkt 135°C (275°F)
Odör Weak
Linjär formel CH3(CH2)12CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1776382
Merck Index 14,6333
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 256.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.