Läs mer
Ethyl Tetradecanoate-d27, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecanoic Acid Ethyl Ester-D27 (tetradecanoic-D27) |
| CAS | 1113009-11-2 |
| Molekylformel | C16 D27 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Tetradecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d27 acid, ethyl ester (ACI), Ethyl tetradecanoate-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d27 (ACI), Ethyl heptacosadeuteriotetradecanoate, Ethyl Myristate-d27, Tetradecanoic-d27 Acid Ethyl Ester, Tetradecanoic Acid Ethyl Ester-D27 (tetradecanoic-D27) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosadeuteriotetradecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.5905 |
| Formel vikt | 283.4097 g/mol |
| Visa mer |