Läs mer
Etyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012504
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10012504
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC67423DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 103260-44-2
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.224
InChI-nyckel JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
PubChem CID 2773412
IUPAC-namn etyl-2-(oxan-4-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.22
Procent renhet 97%