Läs mer
Etyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421934
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10012504 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67423DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 103260-44-2
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.224
InChI-nyckel JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
PubChem CID 2773412
IUPAC-namn etyl-2-(oxan-4-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1CCOCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.22
Procent renhet 97%