Läs mer
Ethyl Thiamine Bromide Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Thiamine Bromide Hydrobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N4OS.2BrH/c1-3-12-15-6-10(13(14)16-12)7-17-8-19-11(4-5-18)9(17)2;;/h6,8,18H,3-5,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 437.9725 |
| Procent renhet | >95% |