Läs mer
Etyltiooxamat, 95 %
Produktkod. 15484087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484087 1 g 1g
15494087 5 g 5g
15404097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31447.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16982-21-1
Molekylformel C4H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 133.165
MDL-nummer MFCD00074903
InChI-nyckel YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC-namn etyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
LEDER CCOC(=O)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiooxamate
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.