Läs mer
Etyl Thiooxamat, TRC
Produktkod. 30376873
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30376873 10 g
1 options
Produktkod. 30376873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92685010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Molekylformel C4 H7 N O2 S
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
LEDER CCOC(=O)C(=S)N
IUPAC-namn Etyl 2-amino-2-sulfanylideneacetat
Molekylvikt (g/mol) 133.17
Formel vikt 133.0197