Läs mer
Etyltiofen-2-karboxylat, 98+%
Produktkod. 11498920
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498920 50 g 50g
11488920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12302.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2810-04-0
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.20
MDL-nummer MFCD00005436
InChI-nyckel JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76052
IUPAC-namn etyltiofen-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiophene-2-carboxylate
Densitet 1.161
Kokpunkt 217 °C till 218 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 50 g
Beilstein 112678
Synonym ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Formel vikt 156.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.