Läs mer
Etyl tiofen-2-karboxylat, Mikromol™
Beskrivning
Etyl tiofen-2-karboxylat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2810-04-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Thiophene-2-carboxylate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H8 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | Etyltiofen-2-karboxylat |
| Visa mer |