Läs mer
Etyltiofen-2-glyoxylat, 97 %
Produktkod. 11490598
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490598 10 g 10g
11400608 50 g 50g
11410608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24712.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4075-58-5 | C8H8O3S | 184,209 g/mol
Etyltiofen-2-glyoxylat används för läkemedelsupptäckt med hjälp av kemisk informatikbaserad design och det används som en katalysator, syntes av råmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyltiofen-2-glyoxylat används för läkemedelsupptäckt med hjälp av
kemisk informatikbaserad design och det används som en katalysator, syntes av råmaterial.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4075-58-5
Molekylformel C8H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 184.209
MDL-nummer MFCD00015538
InChI-nyckel GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate
PubChem CID 77693
IUPAC-namn etyl-2-oxo-2-tiofen-2-ylacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Densitet 1.25
Kokpunkt 102 °C till 110 °C (0,8 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5505
Kvantitet 10 g
Beilstein 5651
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 184.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.