Läs mer
Etyl tiofen-2-glyoxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Thiophene-2-glyoxylate |
| CAS | 4075-58-5 |
| Molekylformel | C8H8O3S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(=O)c1cccs1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vikt | 184.0194 |