Läs mer
Etyl tiofen-2-glyoxylat, TRC
Produktkod. 30383011
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30383011 25 g
1 options
Produktkod. 30383011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92701025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Thiophene-2-glyoxylate
CAS 4075-58-5
Molekylformel C8H8O3S
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate
InChI formel InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)c1cccs1
Molekylvikt (g/mol) 184.21
Formel vikt 184.0194