Läs mer
Ethyl thiophene-3-acetate, 98%
Produktkod. 11448587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448587 100 g 100g
11428587 5 g 5g
11438587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19694.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37784-63-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Etyltiofen-3-acetat används i syntesen av poly(tiofen-3-ättiksyra) och lösningsbearbetbara polymerer, som består av polytiofenhuvudkedja och alkyl- och oligoanilinsidogrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyltiofen-3-acetat
används i syntesen av poly(tiofen-3-ättiksyra) och lösningsbearbetbara polymerer, som består av polytiofenhuvudkedja och alkyl- och oligoanilin-sidogrupper.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37784-63-7
Molekylformel C8H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
MDL-nummer MFCD00005472
InChI-nyckel FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
PubChem CID 520865
LEDER CCOC(=O)CC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiophene-3-acetate
Densitet 1.137
Kokpunkt 110°C to 114°C (6 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 100 g
Beilstein 122555
IUPAC-namn etyl-2-tiofen-3-ylacetat
Formel vikt 170.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.