Läs mer
Etyltiofen-3-karboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450637 1 g 1g
11460637 5 g 5g
11470637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22468.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5751-80-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Etyltiofen-3-karboxylat används som mellanprodukt i organiska synteser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Etyltiofen-3-karboxylat används som mellanprodukt
i organiska synteser.
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5751-80-4
Molekylformel C7H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 156.199
MDL-nummer MFCD02179226
InChI-nyckel OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
PubChem CID 79824
IUPAC-namn etyltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl thiophene-3-carboxylate
Kokpunkt 207°C to 208°C
Brytningsindex 1.5225
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 156.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.