Läs mer
Etyltiglat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499892
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499892 100 g 100g
11489892 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499892 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12029.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5837-78-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5837-78-5
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00015183
InChI-nyckel OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
Synonym ethyl tiglate, tiglic acid, ethyl ester, ethyl 2-methylcrotonate, ethyl alpha-methylcrotonate, ethyl trans-2-methyl-2-butenoate, e-2-methyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-2-methylcrotonate, ethyl trans-2-methylcrotonate, tiglic acid ethyl ester, ethyl 2-methylbut-2-enoate
PubChem CID 5281163
ChEBI CHEBI:4892
IUPAC-namn etyl-(E)-2-metylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C(=CC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl tiglate
Densitet 0.93
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Linjär formel CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720895
Merck Index 14,9433
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.