Läs mer
Ethyl Tosylate, TRC
Produktkod. 30385821
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30385821 1 g
1 options
Produktkod. 30385821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9270651G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Tosylate
CAS 80-40-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H12 O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Methylbenzenesulfonic Acid Ethyl Ester, p-Toluenesulfonic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl 4-toluenesulfonate, Ethyl p-methylbenzenesulfonate, Ethyl p-toluenesulfonate, Ethyl p-tosylate, Ethyl toluenesulfonate, Ethyl tosylate, NSC 8887, Toluene-4-sulfonic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
LEDER CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 200.26
Formel vikt 200.051