Läs mer
Ethyl trans-2-(4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl trans-2-(4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride |
| CAS | 76308-26-4 |
| Molekylformel | C10H20ClNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)CC1CCC(N)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-aminocyclohexyl)acetate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.72 |
| Formel vikt | 221.1183 |