Läs mer
Ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10227120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10227120 1 g 1g
11955341 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10227120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265650010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28250-14-8
Molekylformel C9H17NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 207.7
InChI-nyckel XMQSOBPCWYVZSW-SCLLHFNJSA-N
Synonym ethyl 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 1r,2r-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride,
PubChem CID 2724642
IUPAC-namn etyl-(lR,2R)-2-aminocyklohexan-l-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Smältpunkt 152.0°C to 156.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.