Läs mer
Ethyl trans-3-Ethoxyacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl trans-3-Ethoxyacrylate |
| CAS | 5941-55-9 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (E)-Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl (E)-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| LEDER | CCO\C=C\C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |