missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl trans-3-Methyl-4-oxocrotonate, TRC

Produktkod. 30375621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30375621 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9219852.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl trans-3-Methyl-4-oxocrotonate
CAS 62054-49-3
Molekylformel C7H10O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym (E)-3-Methyl-4-oxo-2-butenoic Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-fumaraldehydic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2E)-3-Methyl-4-oxobut-2-enoate
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
LEDER CCOC(=O)\C=C(/C)\C=O
IUPAC-namn ethyl (E)-3-methyl-4-oxobut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Formel vikt 142.063
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.