Läs mer
Ethyl trans-4-Aminocyclohexanecarboxylate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl trans-4-Aminocyclohexanecarboxylate Hydrochloride |
| CAS | 2084-28-8 |
| Molekylformel | C9H18ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (trans-4-Carboethoxycyclohexyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.7 |