Läs mer
Etyltrans-4-bromocinnamat, 98 %
Produktkod. 11481830
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481830 5 g 5g
11491830 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27544.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255,111 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24393-53-1
Molekylformel C11H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 255.111
MDL-nummer MFCD00012226
InChI-nyckel YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Synonym ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
PubChem CID 688115
IUPAC-namn etyl-(E)-3-(4-bromfenyl)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trans-4-bromocinnamate
Densitet 1.359
Kokpunkt 180 °C (18 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.597
Kvantitet 5 g
Formel vikt 255.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.