Läs mer
Etyltrans-4-oxo-2-butenoat, 96 %
Produktkod. 11345015
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345015 25 g 25g
11355015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18491.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2960-66-9 | C6H8O3 | 128,127 g/mol
Etyltrans-4-oxo-2-butenoat är en mellanprodukt som används för att syntetisera farmaceutiskt aktiva molekyler. Det används också i den asymmetriska katalytiska alkynyleringen av acetaldehyd, vilket ger attraktiva syntoner med breda tillämpningar, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyltrans
-4-oxo-2-butenoat är en mellanprodukt som används för att syntetisera farmaceutiskt aktiva molekyler. Det används också i den asymmetriska katalytiska alkynyleringen av acetaldehyd, vilket ger attraktiva syntoner med breda tillämpningar, såsom (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Löslighet Något löslig i
vatten (2,6 g/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2960-66-9
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.127
MDL-nummer MFCD00236170
InChI-nyckel SDGAEBKMHIPSAC-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl trans-4-oxo-2-butenoate, ethyl 4-oxobut-2-enoate, e-ethyl 4-oxobut-2-enoate, ethyl e-4-oxobut-2-enoate, ethyl 2e-4-oxobut-2-enoate, e-4-oxo-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, 2e, ethyl fumaraldehydate, ethyl 3-formylacrylate, ethyl-e-4-oxobutenoate
PubChem CID 7019541
IUPAC-namn etyl-(E)-4-oxobut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate
Smältpunkt -9°C
Densitet 1.063
Kokpunkt 184°C to 188°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 8762336
Löslighetsinformation Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C).
Formel vikt 128.13
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.