Läs mer
Etyl trans-beta-metylcinnamat, 97 %
Produktkod. 10113254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113254 1 g Glasflaska 1g
10633225 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 1504-72-9 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1504-72-9
Molekylformel C12H14O2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00053762
InChI-nyckel BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Synonym e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 5354836
IUPAC-namn etyl-(E)-3-fenylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl trans-β-methylcinnamate
Densitet 1.0420g/mL, 1.042
Kokpunkt 142°C to 144°C (20.0 hPa)
Flampunkt >113°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.